Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429742
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429742
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11429742
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10807.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimid-Hydrochlorid wird als Carboxyaktivierungsmittel verwendet. Es wird bei der Peptidsynthese, für 3′-Amino-3′-Desoxyadenosin-5′-Di- und Triphosphate und zur Herstellung von Antikörpern wie Immunkonjugaten verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilisierung großer Biomoleküle in Verbindung mit n-Hydroxysuccinimid. Es wird auch bei der Acylierung von Phosphoranen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitrildichlormethan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25952-53-8
Summenformel C8H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 191.70
MDL-Nummer MFCD00012503
InChI-Schlüssel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
Schmelzpunkt ∼113°C
Strukturformel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 5764110
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.7
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
ChargennummerS12K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Chargennummer10233296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Chargennummer10233295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
ChargennummerN24J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >