Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-Ethylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490759
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15490759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63845.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173.26 g/mol
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff wird zur Herstellung von Cabergolin verwendet. Das ist ein Dopaminrezeptor zur Behandlung des Parkinson-Syndroms.
Löslichkeit
In Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32897-26-0
Summenformel C8H19N3O
Molekulargewicht (g/mol) 173.26
MDL-Nummer MFCD00027752
InChI-Schlüssel NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
PubChem CID 4196313
IUPAC-Name 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Strukturformel CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Menge 1 g
Beilstein 4961600
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea