Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15656680
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 15656680
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 67484100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHROMASOLV™, GC-Headspace getestet, ≥ 99.5 %
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
  • Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
  • Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
  • Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-73-9
Summenformel C5H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 114.15
MDL-Nummer MFCD00003188
InChI-Schlüssel CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-Dimethyl-2-Imidazolidinon, N,N'-Dimethylethylenharnstoff, Dimethylimidazolidinon, N,N'-Dimethylimidazolidinon, 1,3-Dimethylimidazolidon, Rhonit 1, 2-Imidazolidinon, 1,3-Dimethyl, 1,3-Dimethylethylen-Urea, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC-Name 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-Imidazolidinon
Dichte 1.056 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 95 °C (203 °F)
Menge 100 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 108808
Formelmasse 114.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC), ≥ 99.5 %
Güte CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sikkerhedssætning
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.