Learn More
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ligand für eine nachhaltigere Ruthenium-katalysierte Bildung von Amidbindungen durch dehydrogenative Kopplung von Aminen und Alkoholen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Ligand für eine nachhaltigere Ruthenium-katalysierte Bildung von Amidbindungen durch dehydrogenative Kopplung von Aminen und Alkoholen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Diisopropylimidazolium chloride |
Schmelzpunkt | 182°C to 186°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 188.69 |
Reinheit (%) | ≥97% |