Learn More
1,3-Dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349829
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-80-2
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.916
MDL-Nummer MFCD00000152
InChI-Schlüssel XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
IUPAC-Name 1,3-Dibrombutan
SMILES CC(CCBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromobutane
Dichte 1.789
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.5095
Menge 100 g
Beilstein 1731231
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) 98%