Learn More
1,3-Dibrombenzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibrombenzol wird in der Suzuki-Kupplung zur Herstellung von [n]Metacyclophanen verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-(3-Brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin mit Pd(0) (PPh3)4 als Reagenz verwendet. Darüber erzeugt es in einer einer festkörperunterstützten Kaliumfluorid-Aluminiumoxid-Palladium-katalysierten Polyarylierung mit Phenylboronsäure konjugiertes Polyarylen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,3-Dibrombenzol wird in der Suzuki-Kupplung zur Herstellung von [n]Metacyclophanen verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-(3-Brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin mit Pd(0) (PPh3)4 als Reagenz verwendet. Darüber erzeugt es in einer einer festkörperunterstützten Kaliumfluorid-Aluminiumoxid-Palladium-katalysierten Polyarylierung mit Phenylboronsäure konjugiertes Polyarylen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dibromobenzene |
Schmelzpunkt | °C to 7°C |
Dichte | 1.955 |
Siedepunkt | 219°C to 220°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Brechungsindex | 1.608 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1904538 |