Learn More
1,3-Cyclooctadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348475
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1700-10-3
Summenformel C8H12
Molekulargewicht (g/mol) 108.18
MDL-Nummer MFCD00001751
InChI-Schlüssel RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Synonym 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
IUPAC-Name (1Z,3Z)-cycloocta-1,3-diene
SMILES C1CC\C=C/C=C\C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclooctadiene
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.869
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.493
Menge 5 g
UN-Nummer UN2520
Beilstein 1901033
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 97%