Learn More
1,3-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Alpha-Vektor | BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA |
Chemischer Name oder Material | 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
Schmelzpunkt | 150°C to 157°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Infrarotspektrum | Konform |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 500.3 |
Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Kristalle |