Learn More
1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 163.2 |
| Reinheit (%) | 97% |