Learn More
1,3-Benzoldithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358736
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzoldithiol wird zur Verbesserung der Leistungsumwandlungseffizienz in Kadmium-Selenid-Nanorods/Polyy(3-Hexylthiophen)-Hybridsolarzellen verwendet. Es fungiert als Zwischenprodukt und ist an der Vorbereitung von 1,3-bis(-styrylthio)-benzol beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-04-0
Summenformel C6H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 142.23
MDL-Nummer MFCD00004842
InChI-Schlüssel ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC-Name Benzol-1,3-Dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenedithiol
Dichte 1.24
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt >112°C (234°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.6625
Menge 5 g
Beilstein 1634412
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%