Learn More
1,3,5-Triethylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477378
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
,3,5-Triethylbenzol wurde als supraamoelkuläre Vorlage zur Organisation molekularer Erkennungselemente verwendet. Wurde auch verwendet, um eine Reihe von di- und trinukleierenden Liganden zu synthetisieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-25-0
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.28
MDL-Nummer MFCD00009261
InChI-Schlüssel WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
IUPAC-Name 1,3,5-triethylbenzene
SMILES CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triethylbenzene
Dichte 0.862
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2039481
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Triethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Triethylbenzene