Learn More
1,3,5-Triethylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
,3,5-Triethylbenzol wurde als supraamoelkuläre Vorlage zur Organisation molekularer Erkennungselemente verwendet. Wurde auch verwendet, um eine Reihe von di- und trinukleierenden Liganden zu synthetisieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
,3,5-Triethylbenzol wurde als supraamoelkuläre Vorlage zur Organisation molekularer Erkennungselemente verwendet. Wurde auch verwendet, um eine Reihe von di- und trinukleierenden Liganden zu synthetisieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Triethylbenzene |
Dichte | 0.862 |
Siedepunkt | 215°C |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 2039481 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether. |
Formelmasse | 162.27 |