Learn More
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-phenyl]-methanamin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10351053
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10351053
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35913CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 672325-37-0
Summenformel C12H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 205.305
InChI-Schlüssel VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
PubChem CID 4961252
IUPAC-Name [3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Phenyl]Methanamin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 97%