Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-beta-D-Ribopyranose,  %
Artikelnummer. 15490677
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NSC82044 ist ein potenzieller metabolischer Inhibitor zellulärer Glykokonjugate.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-20-5
Summenformel C14H22ClNO9
Molekulargewicht (g/mol) 383.778
MDL-Nummer MFCD01075204
InChI-Schlüssel BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Synonym 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-Triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methylacetat;hydrochlorid
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Farbe Braun bis Weiß
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 383.78
Physikalische Form Pulver