Learn More
1,2-Propandiol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15256008
1,2-Propandiol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15256008
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Artikelnummer. 15256008
Marke: Thermo Scientific Acros 447411000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 99°C
Glührückstand 0.005% max
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 100 mL
Merck Index 15,7968
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskosität 45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)
Güte ACS-Reagenz
Titrierbare Säure 0.0005 meq/g max
Name des Produkts
1,2-Propandiol, Thermo Scientific Chemicals >