Learn More
1,2-Propandiol, ACS, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307388
1,2-Propandiol, ACS, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307388
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11307388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030948.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als Ersatz für Ethylenglycol und Glycerin. Gutes Lösungsmittel für Harze. Löst viele ätherische Öle, ist jedoch mit festen Ölen nicht mischbar.
1,2-Propanediol, ACS is used as a substitute for ethylene glycol and glycerol. It is a good solvent for resins. It dissolves many essential oils but is immiscible with fixed oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.036
pH Neutral
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.432
Menge 1 L
Beilstein 1340498
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7855
Löslichkeitsinformationen Miscible with water, acetone, chloroform. Soluble in ether
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7
ChargennummerW13K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7
ChargennummerP04I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7
ChargennummerU14G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7
ChargennummerM31I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7
Name des Produkts
1,2-Propandiol, ACS, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >