Learn More
1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347686
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-92-8
Summenformel C5H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
MDL-Nummer MFCD00047046
InChI-Schlüssel IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 130665
Merck Index 14,3265
IUPAC-Name 1,2-Dimethyl-5-Nitroimidazol
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 97%