Learn More
1,2-Dimethoxyethan, CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %, Inhibitor-frei, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653120
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15653120
Marke: Honeywell-Chromasolv 3074321L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxyethan
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, 99.9 %, ohne Inhibitor
CAS 110-71-4
CAS Max. % ≤100.0000%
Schmelzpunkt -58 °C (Literatur)
Dichte 0.867 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 85 °C
Flammpunkt −2 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10O2
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH3
MDL-Nummer MFCD00008502
Menge 1 l
UN-Nummer UN2252
Beilstein 1209237
Synonym Ethylenglycoldimethylether, Dimethyl-Cellosolve, Ethan, 1,2-Dimethoxy, Dimethoxyethan, 2,5-Dioxahexan, Glycoldimethylether, Ethylendimethylether, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI-Schlüssel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) >99.85%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dimethoxyethane