Learn More
1,2-Dimethoxyethan, 99+ %, stab. mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449863
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449863
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12986.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 110-71-4 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
1,2-Dimethoxyethane is widely used as a solvent for electrolyte of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides. It plays an important role in Grignard reactions, Suzuki reactions and Stille couplings in organometallic chemistry and in pharmaceutical synthesis. It is a higher boiling point solvent and is used as an alternative to diethyl ether and tetrahydrofuran. It is used for the etching of synthetic polymers like polytetrafluoroethylene and other fluoropolymers with alkali metal dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dimethoxyethan wird häufig als Lösungsmittel für Elektrolyte von Lithiumbatterien, Polysiliconen, Oligo- und Polysacchariden verwendet. Spielt eine wichtige Rolle bei Grignard-Reaktionen, Suzuki-Reaktionen und Stille-Kopplungen in der Organometallchemie und in der pharmazeutischen Synthese. Ist ein Lösungsmittel mit einem höheren Siedepunkt und wird als Alternative zu Diethylether und Tetrahydrofuran verwendet. Wird zum Ätzen synthetischer Polymere wie Polytetrafluorethylen und anderer Fluorpolymere mit Alkalimetalldispersionen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Ethanol, Diethylether, Aceton, Tetrahydrofuran, Benzol und Toluol.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kann an Luft oxidiert werden, um Peroxide zu bilden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-71-4
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00008502
InChI-Schlüssel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxyethan
SMILES COCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxyethane
Namenshinweis stabilized with BHT
Schmelzpunkt -69°C
Dichte 0.867
Siedepunkt 84°C to 86°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH3
Brechungsindex 1.38
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2252
Beilstein 1209237
Merck Index 14,3224
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol dimethyl ether