Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Artikelnummer. 11440177
5g
Click to view available options
Menge:
5g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Siedepunkt 90°C
Summenformel C5Cl2F6
MDL-Nummer MFCD00019302
Menge 5g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2053012
Synonym 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
InChI-Schlüssel ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Molekulargewicht (g/mol) 244.945
PubChem CID 12815
Formelmasse 244.95
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97% >