Learn More
1,2-Dichlorbenzol-d4, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichlorobenzene-d4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 1,34g/mL |
Flammpunkt | 65 °C (150 °F) |
Brechungsindex | 1,5509 |
Menge | 1 g |
Schmelzpunkt | -17 °C |
Siedepunkt | 181 °C |
UN-Nummer | UN1591 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
1,2-Dichlorbenzol-d4, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur