Learn More
1,2-Dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15493057
1,2-Dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493057
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15493057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12766.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,2-Dibromethan wird als Brominquelle in der organischen Synthese weit verbreitet. Wird als Fumigant zur Behandlung von Baumstämmen für Termiten und Käfern sowie zur Kontrolle von Faltern in Bienenstöcken verwendet. Findet die Anwendung, um Vinylbromid, eine Vorstufe einiger schwer entflammbaren Materialien zu machen. Wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Wird auch als Bleifänger in Antikopfgemischen verwendet, die Bezinen zugesetzt werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Benzol, Diethylether und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. SDB sind online unter www.alfa.com/de verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-93-4
Summenformel C2H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 187.862
MDL-Nummer MFCD00000233
InChI-Schlüssel PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC-Name 1,2-Dibromethan
SMILES C(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromoethane
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 2.179
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt None
Strukturformel BrCH2CH2Br
Brechungsindex 1.5385
Menge 250 g
UN-Nummer UN1605
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3796
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 187.87
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA12766.0B,A12766.0P,A12766.30
ChargennummerU20K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA12766.0B,A12766.0P,A12766.30
ChargennummerP04K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberA12766.0B,A12766.0P,A12766.30
Chargennummer10215822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog NumberA12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I
ChargennummerY08J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog NumberA12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromoethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene dibromide
Name des Produkts
1,2-Dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >