Learn More
1,2-Dibenzoylethan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibenzoylethan ist wirksam bei der Hemmung der In-vivo-DMBA-DNA-Adduktbildung bei Milchsäugern. Dieser hemmende Effekt auf die Bildung von DNA-Addukten in der Milchkammer war mit erhöhten Leberaktivitäten der Glutathion S-Transferase, QR und 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1,2-Dibenzoylethan ist wirksam bei der Hemmung der In-vivo-DMBA-DNA-Adduktbildung bei Milchsäugern. Dieser hemmende Effekt auf die Bildung von DNA-Addukten in der Milchkammer war mit erhöhten Leberaktivitäten der Glutathion S-Transferase, QR und 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibenzoylethane |
Schmelzpunkt | 144°C to 148°C |
Siedepunkt | 260°C (15 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 782937 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone. Insoluble in water. |
Formelmasse | 238.29 |
Reinheit (%) | ≥98% |