Learn More
1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
66.33 € - 208.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 112108-68-6 |
---|---|
Summenformel | C8H8ClFO |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.60 |
MDL-Nummer | MFCD04973765 |
InChI-Schlüssel | UVTJHIWKGYOZFO-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,2-chloro-4-fluoro-a-methyl, acmc-1cg87, alphas-2-chloro-4-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol |
PubChem CID | 14501805 |
IUPAC-Name | 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-ol |
SMILES | CC(O)C1=C(Cl)C=C(F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15404607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31958.03 |
1 g | N/A | ||||||
15414607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31958.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
112108-68-6 | |
174.60 | |
UVTJHIWKGYOZFO-UHFFFAOYNA-N | |
14501805 | |
CC(O)C1=C(Cl)C=C(F)C=C1 |
C8H8ClFO | |
MFCD04973765 | |
1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,2-chloro-4-fluoro-a-methyl, acmc-1cg87, alphas-2-chloro-4-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol | |
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-ol |
Spezifikation
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol | |
C8H8ClFO | |
MFCD04973765 | |
UVTJHIWKGYOZFO-UHFFFAOYNA-N | |
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-ol | |
14501805 | |
95% |
112108-68-6 | |
1.521 | |
1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,2-chloro-4-fluoro-a-methyl, acmc-1cg87, alphas-2-chloro-4-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol | |
CC(O)C1=C(Cl)C=C(F)C=C1 | |
174.60 | |
174.6 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.