Learn More
1,2-Bis-((2R,5R)-2,5-diethylphospholan)-benzol-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Braun bis Orange |
Elementanalytik | 52.4 to 56.8% C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 660.37 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate