Learn More
1,2-Bis[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan, 97+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11450368
1,2-Bis[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450368
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11450368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24533.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287172-66-1
Summenformel C16H12F6
Molekulargewicht (g/mol) 318.262
MDL-Nummer MFCD01631639
InChI-Schlüssel OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
PubChem CID 2773232
IUPAC-Name 1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Formelmasse 318.26
Reinheit (%) ≥97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Bis[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan, 97+ %, Thermo Scientific™ >