Learn More
1,2,6-Hexanetriol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352336
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11352336
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06032.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
1,2,6-Hexanetriol is used as moisturizing agent (cremes), as solvent (pharmaceuticals) and as crosslinker in plastics. It acts as wetting agent of tobacco and special hydraulic fluid. It is used in the production of alkyd resins, celluloid, polyurethane and synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,6-Hexantriol wird als Feuchtigkeitsmittel (Cremes), Lösungsmittel (Pharmazeutika) oder Vernetzungsmittel (Kunststoffe) eingesetzt. Wird als Raketentreibstoff verwendet. Fungiert als Befeuchtungsmittel für Tabak und als Spezialhydraulikflüssigkeit. Wird bei der Herstellung von Alkydharzen, Celluloid, Polyurethan und Synthesekautschuk verwendet.
Löslichkeit
Mischbar in Wasser und Aceton. Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-69-4
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00002976
InChI-Schlüssel ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC-Name Hexan-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,6-Hexanetriol
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 166°C to 168°C (2 mmHg)
Flammpunkt 191°C (375°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 25 g
Beilstein 1304479
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water and acetone. Soluble in methanol.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 96%