Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazin, 96 %
Artikelnummer. 11337585
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05744.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013-25-8
Summenformel C12H19N2
Molekulargewicht (g/mol) 191.30
MDL-Nummer MFCD00038378
InChI-Schlüssel YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
IUPAC-Name 1-(2,5-dimethylphenyl)piperazin
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Siedepunkt 154°C (10 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 611229
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 96%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.