Learn More
1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-Alpha-D-Allofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose |
Schmelzpunkt | 73°C to 76°C |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C12H17O4PS2 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1345413 |
Synonym | phenthoate, fenthoate, dimephenthioate, elsan, dimephenthoate, cidial, phendal, dimefenthoat, cidemul, papthion |
InChI-Schlüssel | XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC |
IUPAC-Name | Ethyl-2-Dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-Phenylacetat |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-Alpha-D-Allofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur