Learn More
1,2,3-Heptantriol 95 %, stark schmelzendes Isomer, Gemisch aus Diastereoisomeren, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2, 3-Heptanetriol |
CAS | 103404-57-5 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 92.0°C to 97.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H16O3 |
Strukturformel | CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH |
MDL-Nummer | MFCD00010517 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2,3-Heptanetriol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.