Learn More
1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)Ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10692875
1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)Ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692875
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Artikelnummer. 10692875
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM05976EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 90843-31-5
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00068033
InChI-Schlüssel MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 145220
IUPAC-Name 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)Ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™ >