Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline is used as an antioxidant and corrosion inhibitor. It is an active component in various dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als Antioxidationsmittel und Korrosionshemmer eingesetzt. Es ist eine aktive Komponente in verschiedenen Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Kohlenstoff-Disulfid und vielen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als Antioxidationsmittel und Korrosionshemmer eingesetzt. Es ist eine aktive Komponente in verschiedenen Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Kohlenstoff-Disulfid und vielen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline |
Schmelzpunkt | ∼14°C |
Dichte | 1.059 |
Siedepunkt | 248°C to 250°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.595 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 116149 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 133.19 |