Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet, Lösungsmittel. Es wird als Lösungsmittel verwendet. Außerdem wird es bei der Laborsynthese von trockenem HBr-Gas verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luft- und lichtempfindlich. Wärmeempfindlich. Kann bei Lagerung dunkler werden. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet, Lösungsmittel. Es wird als Lösungsmittel verwendet. Außerdem wird es bei der Laborsynthese von trockenem HBr-Gas verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luft- und lichtempfindlich. Wärmeempfindlich. Kann bei Lagerung dunkler werden. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
Schmelzpunkt | -36°C |
Dichte | 0.966 |
Siedepunkt | 206°C to 207°C |
Flammpunkt | 77°C (171°F) |
Brechungsindex | 1.54 |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1446407 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |