Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Reagenz bei der Herstellung von 4-(1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Piperidin-1-Carboxamiden als wachstumshemmender Tubulin-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 20 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline |
| Schmelzpunkt | -30°C |
| Dichte | 1.049 |
| pH | 11 |
| Siedepunkt | 232°C to 233°C |
| Flammpunkt | 98°C (208°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.568 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 116156 |
| Show More |