Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338005
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz bei der Herstellung von 4-(1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Piperidin-1-Carboxamiden als wachstumshemmender Tubulin-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 20 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-21-4
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00006896
InChI-Schlüssel UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.049
pH 11
Siedepunkt 232°C to 233°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.568
Menge 25 g
Beilstein 116156
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 20g/L.
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline