Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-Isopropylidene-D-Galactopyranose, 97 %
Artikelnummer. 10040810
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4064-06-6
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00063225
InChI-Schlüssel POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 122.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 117.0°C (0.1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4668 to 1.4688
Menge 5 g
Relative Dichte 1.14
Spezifischer Drehzustand − 57.50 (20.00°C c=3,CHCl3)
Spezifische Drehung -57.5
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
IUPAC-Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-Tetrahydro-3aH-Di[1,3]Dioxol[4,5-a
PubChem CID 70793572
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Paste