Learn More
1,10-Phenanthropose-Monohydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10498410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fläschchen
Kunststoffpulverbehälter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 5144-89-8
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00149973
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin; Hydrat
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 97°C
Farbe Weiß
Verpackung Fläschchen
Menge 1 g
Formelmasse 198.23g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff