Learn More
1-(1-Naphthylmethyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411628
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55398.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40675-81-8
Summenformel C15H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.323
MDL-Nummer MFCD01314185
InChI-Schlüssel HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
IUPAC-Name 1-(Naphthalen-1-ylmethyl)Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver