Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene |
Schmelzpunkt | 41°C to 43°C |
Dichte | 0.968 g/mL |
Siedepunkt | 292°C to 293°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.595 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 224.38 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |