Learn More
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
131.00 € - 402.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 557-91-5 |
---|---|
Summenformel | C2H4Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 187.86 |
MDL-Nummer | MFCD00041719 |
InChI-Schlüssel | APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 |
PubChem CID | 11201 |
IUPAC-Name | 1,1-Dibromethan |
SMILES | CC(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10147510
|
Thermo Scientific Acros
406480250 |
25 g | Glasflasche |
131.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10470641
|
Thermo Scientific Acros
406481000 |
100 g | Glasflasche |
402.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
557-91-5 | |
187.86 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
11201 | |
CC(Br)Br |
C2H4Br2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
1,1-Dibromethan |
Spezifikation
1,1-Dibromoethane | |
557-91-5 | |
100.0 | |
2.0600g/mL | |
Echt | |
C2H4Br2 | |
1.5090 to 1.5120 | |
2.06 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-Dibromethan | |
187.86 | |
187.86 | |
Flüssigkeit |
99% | |
98.5 | |
Farblos bis braun | |
107.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CHBr2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
CC(Br)Br | |
potassium carbonate | |
11201 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-184-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KH9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only