Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine |
Dichte | 0.94 |
Siedepunkt | 114°C to 115°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 66°C (151°F) |
Brechungsindex | 1.5217 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 114797 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Formelmasse | 151.25 |
Reinheit (%) | 97% |