Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431647
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-99-1
Summenformel C10H17N
Molekulargewicht (g/mol) 151.253
MDL-Nummer MFCD00003163
InChI-Schlüssel KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
PubChem CID 70768
IUPAC-Name 1-(Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Dichte 0.94
Siedepunkt 114°C to 115°C (15 mmHg)
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.5217
Menge 5 g
Beilstein 114797
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 151.25
Reinheit (%) 97%