Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370004
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2981-10-4
MDL-Nummer MFCD00014643
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Siedepunkt 120°C to 122°C (16 mmHg)
Summenformel C11H19N
Brechungsindex 1.514
Menge 25 g
Beilstein 113990
Synonym 1-cyclohex-1-en-1-yl piperidine, 1-1-piperidino cyclohexene, 1-1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-1-cyclohexenyl piperidine, piperidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, n-1-cyclohexenyl piperidine, 1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-piperidinocyclohexene, 1-piperidino-1-cyclohexene, n-1-cyclohexen-1-yl piperidine
InChI-Schlüssel KPVMGWQGPJULFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=CCCCC2
IUPAC-Name 1-(Cyclohexen-1-yl)piperidin
Molekulargewicht (g/mol) 165.28
PubChem CID 18118
Formelmasse 165.28
Reinheit (%) 97%