Learn More
1,1'-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-ferrocen, ≥ 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15465516
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15465516
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60156.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als DuPhos- und BPE-Liganden eingesetzt. Es sind hocheffiziente privilegierte Liganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162412-87-5
Summenformel C22H32FeP2
Molekulargewicht (g/mol) 414.29
MDL-Nummer MFCD09265089
InChI-Schlüssel QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym (S,S)-Methyl-Ferrocelane
PubChem CID 71310453
IUPAC-Name (2S,5S)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Dimethylphospholan;Eisen(2+)
SMILES [Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 88°C to 99°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −331° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 414.28
Reinheit (%) ≥97%