Learn More
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocen, 97+ %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15425866
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540475-45-4
Summenformel C22H32FeP2
Molekulargewicht (g/mol) 414.29
MDL-Nummer MFCD08705241
InChI-Schlüssel JBWUTRKMUDYCHS-UHFFFAOYNA-N
Synonym -1,1'-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ferrocene
PubChem CID 132984027
SMILES [Fe].C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Carbanid;(2R,5R)-1-Cyclopentyl-2,5-Dimethylphospholan;iEisen(2+)
Formelmasse 414.28
Reinheit (%) ≥97%