Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)-dipiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in a study of the copper-catalyzed addition of aryboronic acids to azodicarboxyl derivatives providing aryl-substituted hydrazides. It is widely used reagent for the Mitsunobu reaction. It is reactant for preparation of polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation, optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction, aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions, glycosyl disulfides, pyridine ether PPAR agonists, S-glycosyl amino acid, building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis and is a histamine H3 receptor antagonists. It is a reactant for Mitsunobu inversion reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird in einer Studie über die kupferkatalysierte Zugabe von Arylboronsäuren zu Azodicarbonsäure-Derivaten verwendet, die aryl-substituierte Hydrazide liefern. Es ist ein weit verbreitetes Reagenz für die Mitsunobu-Reaktion. Es ist ein Reaktant für die Herstellung von polyfluoralkylierten Tripyrazolylmethanliganden, (-)-Hygromycin A über Mitsunobu-Glykosylierung, optisch aktiven α,α-disubstituierten Aminosäuren über die Mitsunobu-Reaktion, Aza-β-Lactamen durch [2+2]-Cycloadditionsreaktionen, Glycosyldisulfiden, Pyridinether-PPAR-Agonisten, S-Glykosylaminosäure, Bausteinen für die kombinatorische Neoglykopeptid-Synthese und ist ein Histamin-H3-Rezeptorantagonist. Es ist ein Reaktant für Mitsunobu-Inversionsreaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
Schmelzpunkt | 133°C to 136°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 252.32 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only