Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10279940
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279940
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10279940
Marke: Thermo Scientific Acros 416951000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3030-47-5
Summenformel C9H23N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.3
MDL-Nummer MFCD00014876
InChI-Schlüssel UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC-Name N'-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8290g/mL
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4415 to 1.4435
Menge 100 g
Relative Dichte 0.829
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 1.52 mPa.s (20°C)
Formelmasse 173.3
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number416951000,416950250,416955000
ChargennummerA0446864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number416951000,416950250,416955000
ChargennummerA0459383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number416951000,416950250,416955000
ChargennummerA0441143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number416951000,416950250,416955000
ChargennummerA0412250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2021 Catalog Number416951000,416950250,416955000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >