Learn More
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10386920
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386920
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10386920
Marke: Thermo Scientific Acros 138491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-22-4
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008319
InChI-Schlüssel AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylurea
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9879g/mL
Siedepunkt 174.0°C to 178.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4496 to 1.4516
Menge 100 mL
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Relative Dichte 0.9879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viskosität 1.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff 99 %, Thermo Scientific Chemicals >