Learn More
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan wird als Monomer bei der Herstellung von Silikonpolymeren oder Silikonharzen verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung anderer Organosiliziumverbindungen verwendet. Es wird auch in nicht wässriger Polymerherstellung sowie als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser zur Herstellung von Dimethylsilanol, Dimethylsilandiol und Wasserstoffgas.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. Kühl lagern.
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan wird als Monomer bei der Herstellung von Silikonpolymeren oder Silikonharzen verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung anderer Organosiliziumverbindungen verwendet. Es wird auch in nicht wässriger Polymerherstellung sowie als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser zur Herstellung von Dimethylsilanol, Dimethylsilandiol und Wasserstoffgas.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. Kühl lagern.
Spezifikation
Siedepunkt | 70°C to 71°C |
Chemischer Name oder Material | 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane |
Schmelzpunkt | -78°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1733364 |
Flammpunkt | −26°C (−15°F) |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas. |
Formelmasse | 134.33 |
Reinheit (%) | 97% |