Learn More
1,1':3',1″-Terphenyl-5'-Borsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483737
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls. Good chemoselectivity was observed. Unsymmetrically substituted triphenylenes were also easily prepared. A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls and triphenylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein doppeltes Suzuki Kreuzkoppelungsprotokoll wurde als praktischer Weg zu einer Vielzahl von Terphenylen entwickelt. Gute Chemoselektivität wurde beobachtet. Unsymmetrisch substituierte Triphenylene wurden ebenfalls leicht präpariert. Ein doppeltes Suzuki Kreuzkoppelungsprotokoll wurde als praktischer Weg zu einer Vielzahl von Terphenylen und Triphenylenen entwickelt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Gekühlt (2-4 ° C). Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128388-54-5
Summenformel C18H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 274.126
MDL-Nummer MFCD09953491
InChI-Schlüssel MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
PubChem CID 14739363
IUPAC-Name (3,5-diphenylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Schmelzpunkt 292°C to 296°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 274.13
Reinheit (%) 95%